Ballons, mit Schlauchanschluss
Lieferant: Deutsch & Neumann
DENE4500002EA 140 EUR
DENE4500002 201-0907
Ballons, mit Schlauchanschluss
Beutel Gasbeutel
Rote Ballons aus Naturkautschuklatex, geeignet für Rotationsverdampfer zum Mischen oder Sammeln von Gasen und zum Regeln von Luft- oder Gasströmen an geeigneten Geräten. Verfügt außerdem über einen Schlauch mit einer Länge von 140 mm und einem Durchmesser von 12 mm.
Härte (Shore A): 40