Partikelfiltermde Einmal-Halbmasken, FFP1/FFP2/FFP3, gefaltet, Serie 2000
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1031594-V2 1031590 1031591
111-1544EA 72.9 EUR
111-1544 111-1540 111-1541
Partikelfiltermde Einmal-Halbmasken, FFP1/FFP2/FFP3, gefaltet, Serie 2000
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
Diese Masken mit elastischen Befestigungselementen und Niedrigprofil-Form garantieren eine perfekte Sicht. Erhältlich mit oder ohne Ventil.
  • Rundumform mit großer Filteroberfläche und erhöhtem Komfort
  • Ohne Klammern, keine Reizgefahr
  • Farbiger Nasensteg sorgt für eine einfache Anpassung und sofortige Erkennung des Schutzgrads
  • Willtech-Dichtlippe: hypoallergen, schweißabsorbierend, mehr Komfort
  • Individuelle wiederverwendbare Tasche schützt die Maske vor dem Gebrauch und in Pausen
  • Frei von PVC, Silikon und Latex
EN 149 + A1*
Standards: EN 149 + A1*