Auffanggurte, Miller H-Design® Duraflex™
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1032872 1032871 1032873
118-0440EA 233 EUR
118-0440 113-8649 113-8650
Auffanggurte, Miller H-Design® Duraflex™
Fallschutz Auffanggurte
2-Punkt-Auffanggurt mit zwei Gurtbandschlaufen vorne und Automatikverschlüssen an Brustgurt und Beinschlaufen. Die Miller H-Design® Auffanggurte sind Auffanggurte der neuen Generation, die speziell dafür entwickelt wurden, Arbeitern im Bauwesen und in der Industrie mehr Komfort, Bewegungsfreiheit und Sicherheit zu bieten.
  • Riemen bestehen aus Duraflex Stretch und schwarzem Gurtband (PES mit PTFE-Behandlung)
  • Riemen sind wasserabweisend und fleckenschutzbehandelt
  • Anschlagpunkt an der Brust: lange Gurtbandschlaufen
  • Rückenverankerungs-D-Ring aus galvanisch verzinktem Stahl mit Silberoberfläche und Verbindungsschnallen
  • Automatikverschlüsse aus Aluminium
Gewicht: 1,08 kg
Bruchfestigkeit:>15 KN
Temperatur: −30 bis +50 °C
Standards: Für eine maximale Belastung von 140 kg zertifiziert
ISO 9001/2000; EN 361; Kat. III