Fall protection harnesses, Miller H-Design® 2 pts harness Mating 2 loops
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1032839 1032840 1032841
113-8651EA 165 EUR
113-8651 113-8652 113-8653
Fall protection harnesses, Miller H-Design® 2 pts harness Mating 2 loops
Fallschutz Auffanggurte
2-Punkt-Auffanggurt mit mit manuellen Verschlüssen an Brustgurt und Beinschlaufen und mit zwei Gurtbandschlaufen an der Brust. Die Miller H-Design® Auffanggurte sind Auffanggurte der neuen Generation, die speziell dafür entwickelt wurden, Arbeitern im Bauwesen und in der Industrie mehr Komfort, Bewegungsfreiheit und Sicherheit zu bieten.
  • Riemen bestehen aus Duraflex Stretch und schwarzem Gurtband (PES mit PTFE-Behandlung)
  • Riemen sind wasserabweisend und fleckenschutzbehandelt
  • Anschlagpunkt an der Brust: lange Gurtbandschlaufen
  • Rückenverankerungs-D-Ring aus galvanisch verzinktem Stahl mit Silberoberfläche und Verbindungsschnallen
Gewicht: 1 kg
Bruchfestigkeit:>15 KN
Temperatur: −30 bis +50 °C
Standards: Für eine maximale Belastung von 140 kg zertifiziert
ISO 9001/2000; EN 361; Kat. III