Kulturmedien, EC Blue, Nissui Pharma Solutions
Lieferant: NISSUI PHARMA SOLUTIONS
06517-EBQ-018 06514-EBC-001 05592-EBP-080
710-2213EA 375 EUR
710-2213 NISS06514-EBC-001 NISS05592-EBP-080
Kulturmedien, EC Blue, Nissui Pharma Solutions
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
EC Blue ist eine einfache, schnelle und zuverlässige Testmethode zur qualitativen und quantitativen Bestimmung von Coliformen und E.coli in Wasser. Geben Sie das zu testende Wasser in einen vorbereiteten, sterilen, nicht fluoreszierenden EC Blue 100-Behälter. Anschließend inkubieren Sie die Mischung bei 35 ±2 °C. Das Medium erfordert keine weiteren Vorbereitungsarbeiten. Dadurch kann der Test ohne großen Aufwand überall durchgeführt werden. Herkömmliche Inkubationsmethoden benötigen etwa drei Tage für den Nachweis von Coliformen oder E.coli. EC Blue hingegen liefert bereits nach 24 Stunden verlässliche Testergebnisse. Der Nachweis basiert auf einer Farbreaktion und ist somit einfach zu interpretieren: Sind coliforme Bakterien vorhanden, färbt sich das Wasser durch die Spaltung des chromogenen Substrats X-Gal blau. Bei einer fäkalen Kontamination durch E.coli können diese Bakterien nur unter UV-Licht (Reaktion mit einem Fluoreszenzfarbstoff) eindeutig nachgewiesen werden. Schwebstoffe, trübe, gelbliche oder gechlorte Wasserproben stören im Allgemeinen nicht den Nachweis. EC Blue ist bei Raumtemperatur bis zu zwei Jahre haltbar, wenn es vor Licht geschützt ist.
  • Einfach in der Handhabung
  • Schnell
  • Muss nicht gekühlt werden
  • Kostensparend