Wasserprobenehmer, Serie SP 5
Lieferant: MAXX
0030012 0030013 0060144 0060342 0060161 0060045 0060036 0060035 0060034 V1300001 1200000 V1200012 V1200024 V1200001 V1200002 V1200004 V1200012G V1200024G V1200040 V1200050 V1200414 V1300012 V1300024 V1300024G V1300012G V1300414
701-0098EA 65.3 EUR
701-0098 701-0099 701-0100 701-0105 701-0101 701-0075 701-0102 701-0104 701-0103 701-0150 701-0139 701-0144 701-0146 701-0140 701-0141 701-0142 701-0143 701-0145 701-0147 701-0148 701-0149 701-0152 701-0154 701-0153 701-0151 701-0155
Wasserprobenehmer, Serie SP 5
Probenehmer Probenehmer für Wasser
Die Serie SP 5 besteht aus modularen Standgeräten die in verschiedenen Konfigurationen verfügbar sind.
  • Thermostatische Regelung des Probenraums auf 4 °C mit Überhitzungsschutz und Auto-Defrost
  • Mikroprozessor zur Steuerung und Auswahl von Probenahme- und Flaschenfüllintervallen mit Echtzeitereignissen
  • Membranpumpe mit Dosiergefäß aus Duranglas 50
Adjustable accurate sample volumes for collection into the single or multiple containers.