Calcium Assay-Kit, FluoForte®
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
FluoForte® Calcium Assay Kits erkennen die Mobilisierung von intrazellulärem Kalzium mithilfe eines fluoreszierenden, Kalzium bindenden Farbstoffs, der für eine hervorragende Zelldurchlässigkeit und Retention optimiert ist. Der selbstlöschende Farbstoff erfährt bei der Bindung von Kalzium eine elektronische Veränderung, was zu einer um mehrere Größenordnungen höheren Fluoreszenz führt.
- Bietet EC50-Werte, die mit Fluo-4 und Calcium 4 vergleichbar sind
- Der empfindliche Farbstoff bietet ein größeres Testfenster, sodass auch schwache Signalverbindungen erkannt werden können
- Bessere Erkennung nativer GPCR-Expressionsniveaus in kultivierten Zellen
- Daten, die für den Vergleich mit denen geeignet sind, die mit alternativen Farbstoffen erhalten wurden
Der fluorogene, calcium-bindende Farbstoff wird den Zellen als zelldurchlässiger Acetoxymethylester (AM) zugeführt. In den Zellen wird der Farbstoff durch intrazelluläre Esterasen hydrolysiert, wodurch eine zellmembranundurchlässige, negativ geladene Form entsteht. In Abwesenheit von Calcium löscht der Calcium bindende Teil der Sonde die Fluoreszenz des Fluorophor-Teils der Sonde durch photoinduzierten Elektronentransfer. Die Bindung von Calcium lindert die Löschung und führt zu einer um mehrere Größenordnungen höheren Fluoreszenzemissionsintensität ohne Wellenlängenverschiebung. Der Farbstoff kann an physiologisch relevante Kalziumwerte binden, und ein Anstieg des intrazellulären Kalziums führt zu einem erhöhten Fluoreszenzsignal, das leicht messbar ist.
Lieferumfang: Calcium-Testkit (10×96 Tests) enthält Reagenz A (lyophilisierter FluoForte®-Farbstoff) (1 Fläschchen), Reagenz B (Farbstoffeffluxinhibitor) (10×1 ml), Reagenz C (Hanks-Puffer mit 20 mm HEPES) (100 ml). Das Calcium-Assay-Kit (100×96 Tests) enthält Reagenz A (lyophilisierter FluoForte®-Farbstoff) (10 Fläschchen) und Reagenz B (Farbstoff-Efflux-Inhibitor) (10×10 ml).