Human recombinant HSP70/HSP72 (from E. coli)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ADINSP555D ADINSP555F
ENZOADINSP555DEA 465 EUR
ENZOADINSP555D ENZOADINSP555F
Human recombinant HSP70/HSP72 (from E. coli)
Proteine und Peptide
Produced in E.coli.
Neuer Artikel bei VWR!
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Protein/Peptid-Name HSP70/HSP72
Environmentally Preferable
Protein/Peptid-Typ Rekombinant
Spezies Human
Ursprung E. coli
Purity >95% (SDS-PAGE; Western blot)
Zusammensetzung Liquid, In Dulbecco's PBS
Reinigung Purified by multi-step chromatography