Oberflächenkeimindikatoren SDX, Hefen und Schimmelpilze, HYCON®
Lieferant: Merck
1.44017.0020
1.44016.0020
BTSM1.44017.0020EA
112
EUR
BTSM1.44017.0020
BTSM1.44016.0020
Oberflächenkeimindikatoren SDX, Hefen und Schimmelpilze, HYCON®
Medien für die Mikrobiologie
Fertigmedien für die Mikrobiologie
Sabouraud-Dextrose-Agar mit modifizierter Pharmacopöe-Rezeptur zum Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen.
Mit Neutralisatoren (Tween® 80, L-a-Phosphatidylcholin) und Wachstumszusätzen.