IHC-Reagenz (Maus/Kaninchen-HRP), POLYVIEW®
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ADI9501130100
ENZOADI9501130100EA
550
EUR
ENZOADI9501130100
IHC-Reagenz (Maus/Kaninchen-HRP), POLYVIEW®
Tests
Immunologische Tests
Das Detektionsreagenz (Maus/Kaninchen-HRP) für die Immunhistochemie ist ein Reagenz für die Einschritt-Immundetektion ohne Biotin.
- Biotin-freie Nanopolymer-Detektion umgeht die Hintergrundfärbung durch endogenes Biotin
- Hochintensive Farbentwicklung, die eine klare, scharfe Färbung liefert
- Zur Verwendung mit Blutausstrichen, Zellausstrichen und Zellpräparaten
Für den Nachweis von Antigenen in formalin-fixierten, in Paraffin eingebetteten Geweben und Gefrierschnitten geeignet.