Dialysekassetten, Slide-A-Lyzer® G2, Pierce™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
87731 87728 88251
514-0205EA 212 EUR
514-0205 514-0202 PIER88251
Dialysekassetten, Slide-A-Lyzer® G2, Pierce™
Schläuche Dialyseschläuche
Die Slide-A-Lyzer® G2 Dialysekassette vereint ein hohes Maß an Effizienz, Komfort und Probenschutz in einer Kassette. Das Beladen und Entfernen von Proben erfolgt ganz einfach mit einer serologischen Pipette oder einer hypodermischen Nadel, die an einer Spritze befestigt ist. Die integrierte Luftkammer sorgt während der Dialyse für den Auftrieb und die vertikale Ausrichtung der Probe.
  • Pipettenzugänglich für einfaches Laden und Entnehmen von Proben
  • Selbstschwimmende Kammern für Auftrieb und vertikale Ausrichtung während der Dialyse
  • Stabile Konstruktion zur Gewährleistung höchstmöglicher Probenintegrität und höchstem Probenschutz sowie gründliche Qualitätsprüfung für maximale Einheitlichkeit
  • Schnelle und konsistente Dialyse mit maximaler Probenrückgewinnung
  • Ideal zum Entfernen von Kontaminanten mit geringem Molekulargewicht sowie zum Austauschen und Entsalzen von Puffern
Die Kassetten besitzen eine Membran aus regenerierter Cellulose mit niedrigen Bindungskräften, um eine maximale Probenrückgewinnung bei maximaler Probenintegrität zu gewährleisten, und sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und somit garantiert frei von Kontaminanten. Die Slide-A-Lyzer® G2 Dialysekassetten sind mit Membranen mit einem präzisen MWCO von 2K, 3,5K, 10K oder 20K zum Dialysieren von Probenvolumen bis 30 ml erhältlich.
Volumenbereich mit einer Pipette: 15 bis 30 ml
Volumenbereich mit einer Spritze: 10 bis 30 ml
Kassetten für andere Probengrößen sind ebenfalls erhältlich. Nähere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.