Masterflex® Hygienische Fasspumpen für hohe Viskosität, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
75220-00 75220-20 75220-30
MFLX75220-00EA 0 EUR
MFLX75220-00 MFLX75220-20 MFLX75220-30
Masterflex® Hygienische Fasspumpen für hohe Viskosität, Avantor®
Pumpen Fass/Transferpumpen
Kann Flüssigkeiten mit einer Viskosität von bis zu 10000 cps pumpen.
  • Das progressive Hohlraumdesign ermöglicht scherarme Eigenschaften
  • Fördermengen bis zu 12 GPM (45 LPM)
  • Konstruktion aus Edelstahl 316 mit PTFE-Elastomeren
Diese Fasspumpen wurden speziell für den Transfer von Lebensmitteln, Arzneimitteln und Kosmetikprodukten aus Fässern, Kesseln und Tanks entwickelt. Sie bieten ein Zufuhrsystem mit Exzenterschnecke mit positiver Verdrängung, was zu einem kontinuierlichen Materialfluss mit geringer Produktverschlechterung führt. Dank diesesMore Product Information