Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 3-Stopp Farbkodiert Autoanalyse/Microbore, Platingehärtetes Silikon, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
95603-24 95603-38
MFLX95603-24EA 145 EUR
MFLX95603-24 MFLX95603-26 MFLX95603-28 MFLX95603-38 MFLX95603-44 MFLX95603-48 MFLX95603-40 MFLX95603-42 MFLX95603-22 MFLX95603-30 MFLX95603-34 MFLX95603-36 MFLX95603-32
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 3-Stopp Farbkodiert Autoanalyse/Microbore, Platingehärtetes Silikon, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Entwickelt für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen.
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
  • Keine auslaugbaren Zusatzstoffe