Sicherheitswägekabinen, AKKURAT
Lieferant: WALDNER LABOREINRICHTUNG
AKKURAT120 AKKURAT150
WALDAKKURAT120EA 0 EUR
WALDAKKURAT120 WALDAKKURAT150
Sicherheitswägekabinen, AKKURAT
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Abzugsschränke
Die Sicherheitswägekabine AKKURAT bietet Präzision und Sicherheit in der Forschung. In modernen Forschungslaboratorien werden immer effektivere Medikamente entwickelt. Dadurch entstehen hohe Anforderungen an den Gesundheitsschutz der Labormitarbeiter beim Umgang mit hochaktiven Substanzen, da beim Abwiegen diese Substanze offen verarbeitet werden müssen.
  • Elektrostatische Aufladungen im Arbeitsraum werden durch eine integrierte Ionisierungselektrode zuverlässig verhindert
  • Die sichere und zuverlässige Erfassung und Filterung von Schadstoffen gewährleistet bestmöglichen Personenschutz bei geringstem Geräuschpegel und niedrigstem Energiebedarf
  • Zwei Kabelschleusen ermöglichen einen sauberen Geräteanschluss.
  • Selbsttätig schliessende Frontscheibe mit integrierter Rotationsbremse
  • Sichere Entsorgung anfallender Abfallstoffe erfolgt über das in die Arbeitsplatte integrierte Entsorgungssystem
  • Vollständig schwingungsentkoppelte und stoßgedämpfte Arbeitsplatte eignet sich für hochempfindliche Mikrowagen bis 0,000001 Gramm
  • Spoilerartiges, aerodynamische Einströmprofil und Armauflage mit integriertem Anzeige- und Bedienfeld
  • Im Scharnier integrierte LED-Beleuchtung mit wählbaren Farbtemperaturen: Tageslichtweiß, Kaltweiß
Hochauflösende Mikrowaagen benötigen eine absolut erschütterungsfreie und zugluftgeschützte Umgebung. Die Sicherheitswägekabine AKKURAT ermöglicht präzises und sicheres Arbeiten mit hochwirksamen Substanzen und bietet dabei ausgezeichnete Ergonomie und höchsten Komfort.
Die homogene Formgebung ohne Kontursprünge des gesamten Arbeitsraumes erfüllt höchste Ansprüche an Hygiene, Reinigung und Dekontamination. Das auf Funktion und Ergonomie fokussierte Design erfüllt höchste Qualitäts- und Sicherheitsansprüche und wurde mit dem German Design Award ausgezeichnet.