Ready-to-Load™ Kits, PCR
Lieferant: Edvotek
Ready-to-Load™
EDVO103-CEA 317 EUR
EDVO103-C EDVO103
Ready-to-Load™ Kits, PCR
Lehrmittel Biologie-Lehrmittel Lehrmittel zur PCR
Mit dem Ready-to-Load™ PCR-Kit werden Studenten in die Prinzipien und Anwendungen der Polymerasekettenreaktion (PCR) eingeführt. Das Simulationsexperiment enthält keine Human-DNA und erfordert keinen Thermocycler.
  • Für sechs Laborgruppen
Außerdem werden benötigt: Elektrophoresetank, Netzgerät, Mikropipetten (5 bis 50 µl anpassbar oder 40 µl festes Volumen) mit Spitzen, eine Weißlichtbox wird empfohlen.
Lieferumfang: Kit enthält Anleitung, Ready-to-Load™ DNA-Proben, Agarosepulver, Lösung zum Beladen von Übungsgelen, Elektrophoresepuffer, InstaStain® DNA-Färbereagenz, kalibrierte 1-ml-Tropfpipette, graduierter 100-ml-Kolben und Transferpipetten mit Mikrospitzen.