Experimentierkits – Isolierung von Plasmid-DNA mit Miniprep
Lieferant: Edvotek
EDVO202EA 193 EUR
EDVO202
Experimentierkits – Isolierung von Plasmid-DNA mit Miniprep
Lehrmittel Biologie-Lehrmittel Biochemistry Learning Activities
Die schnelle Isolierung von Plasmid-DNA in kleinem Maßstab ist ein Routineverfahren für das Screening und die Analyse rekombinanter DNA-Moleküle in Klonierungs- und Subklonierungsversuchen. In diesem Experiment isolieren die Studenten Plasmid-DNA ohne Zuhilfenahme von giftigen Chemikalien wie Phenol oder Chloroform.
  • Für 5 Laborgruppen
  • Durchführung in 60 Minuten
Außerdem erforderlich: Elektrophoresetank und Netzgerät, Wasserbad, Mikrozentrifuge (10000 min⁻¹), einstellbare 5- bis 50-µl-Mikropipetten oder Mikropipetten mit einem festen Volumen von 40 und 50 µl, Isopropanol (95 bis 100%) und Weißlichtbox.
Lieferumfang: Im Kit enthalten: Anleitung, verschiedene Lösungen und Puffer, Agarose-Pulver und Färbereagenzien.