Advanced TC™ Zellkulturflaschen
Lieferant: Greiner bio-one
Advanced TC™
392-0241EA 410 EUR
392-0241 392-0236 392-0258 392-0259 392-0237 392-0234 392-0235 392-0240
Advanced TC™ Zellkulturflaschen
Kolben Zellkulturkolben
Zellkulturflaschen, mit einem Standard- oder belüftetem Verschluss und einer modifizierten Oberfläche für Kulturen, um die Zellcharakteristika und -funktionen zu optimieren. Die verbesserte Adhärenz und die erhöhte Wachstumsrate verbessern und beschleunigen die Zellproliferation. Darüber hinaus vereinfacht die Advanced TC™ Oberfläche die einheitliche und gleichbleibende Zelladhärenz, erhöht den Durchsatz und verringert den Zellverlust, beispielsweise während automatisierter Waschschritte. Frei von nachweisbarer DNase, RNase und humaner DNA. Frei von zytotoxischen Substanzen.
  • Standard- oder belüfteter Verschluss
  • Erhöhte Zelladhärenz
  • Einheitliche und gleichbleibende Zelladhärenz
  • Gleichbleibendes Zellwachstum
  • Morphologie ähnlich zu In-vivo-Bedingungen
  • Erhöhter Durchsatz
  • Optimale Kultivierungsbedingungen für empfindliche Zellen