CryoStor® CSB-Kryokonservierungsmedium
Lieferant: STEMCELL Technologies
100-0237 100-0238 100-0239
STMC100-0237EA 922 EUR
STMC100-0237 STMC100-0238 STMC100-0239
CryoStor® CSB-Kryokonservierungsmedium
Zelleinfriermedien
Kryokonservierungsformulierung ohne tierische Bestandteile und Proteine.
  • Serumfrei und chemisch definiert
  • USP-Qualität/Multikompendium/hochwertige Komponenten
  • cGMP-hergestellt
  • Sterilitäts-, Endotoxin- und zellbasierte Freisetzungstests
  • FDA-Stammdatei
Reduzieren Sie den Grad des durch Kryokonservierung verursachten verzögerten Zelltods und maximieren Sie die Zellwiederherstellung, Lebensfähigkeit und Funktion nach dem Auftauen nach der Kryokonservierung mit CryoStor® CSB, einer intrazellulären Basisformulierung aus der CryoStor®-Konservierungsmedienserie. Dieses serumfreie, frei von tierischen Bestandteilen und cGMP-hergestellte chemisch definierte Medium ist steril und auf Endotoxine und zellbasierte Freisetzung getestet. CryoStor® CSB wird mit Komponenten in USP-Qualität formuliert und enthält kein DMSO.
Bitte beachten Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').