BloodStor® 100 Gefriermedium
Lieferant: STEMCELL Technologies
07938 07939 07951
STMC07938EA 828 EUR
STMC07938 STMC07939 STMC07951
BloodStor® 100 Gefriermedium
Zelleinfriermedien
Biokonservierungsreagenz für Zellen und Gewebe.
  • Steriles USP-Fläschchen
  • USP-Qualität/Komponenten höchster Qualität
  • Abgefüllt unter cGMP
  • Sterilitäts- und Endotoxintests
Kryokonservieren Sie Stammzellen und andere Zellen, die mit BloodStor® 100, einem serumfreien Medium ohne tierische Bestandteile, aus Nabelschnurblut, peripherem Blut, Knochenmark und anderen biologischen Substanzen isoliert wurden. BloodStor® 100 wurde sterilisiert, auf Endotoxin getestet und unter cGMPs mit USP-Komponenten hergestellt. BloodStor® 100 enthält 100% (w/v) DMSO und ist in verschiedenen Formaten erhältlich.
Bitte beachten Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').