Clofilium tosylate ≥97% (durch HPLC), weißer Feststoff
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Achtung
Synonyme: 4-Chloro-N,N-diethyl-N-heptylbenzenebutanaminium . tosylate
ALX550242M100 ALX550242M250
ENZOALX550242M100EA 1180 EUR
ENZOALX550242M100 ENZOALX550242M250
Clofilium tosylate ≥97% (durch HPLC), weißer Feststoff
Clofilium tosylate
K⁺ channel blocker. Antiarrhytmic. Cardiac depressant.
Formel: C₂₈H₄₄ClNO₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 92953-10-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity (HPLC) ≥97%
Identity Determined by 1H-NMR