Mono-n-dodecyl phosphate ≥98% (durch TLC), weißer bis weißgrauer Feststoff
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyme:
Dihydrogen monolauryl phosphate
BMLLP1050005
BMLLP1050025
ENZOBMLLP1050005EA
116
EUR
ENZOBMLLP1050005
ENZOBMLLP1050025
Mono-n-dodecyl phosphate ≥98% (durch TLC), weißer bis weißgrauer Feststoff
Mono-n-dodecyl phosphate
Lysophosphatidic acid (LPA) receptor ligand. A specific agonist at LPA2 (EC₅₀=700 nM) and antagonist at LPA.
Soluble in DMSO (15 mg/ml warm) or ethanol (2 mg/ml warm).
Formel:
C₁₂H₂₇O₄P Molecular Weight: 266,318 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00013946 CAS-Nummer: 2627-35-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Purity | ≥98% (TLC) |