BML-111 ≥99%
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyme:
5(S),6(R),7-Trihydroxyheptanoic acid methyl ester
BMLRA1080001
BMLRA1080005
ENZOBMLRA1080001EA
84.7
EUR
ENZOBMLRA1080001
ENZOBMLRA1080005
BML-111 ≥99%
BML-111
Potent lipoxin A₄ agonist, equiactive as LXA₄ in inhibition of LTB₄ induced PMNL chemotaxis (IC₅₀ = 5 nM).
Soluble in DMSO (25mg/ml) or 100% ethanol (25mg/ml).
Formel:
C₈H₁₆O₅ Molecular Weight: 192.2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
78606-80-1 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Purity | ≥99% |