NS 1738 ≥99% (durch HPLC)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyme:
1-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)-3-(2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)urea, α7 nAChR positive allosteric modulator
ENZCHM1170010
ENZCHM1170050
ENZOENZCHM1170010EA
178
EUR
ENZOENZCHM1170010
ENZOENZCHM1170050
NS 1738 ≥99% (durch HPLC)
NS 1738
A selective positive allosteric modulator selective for α7 nicotinic acetylcholine receptors (α7 nAChR).
NS 1738 exhibits cognitive enhancing effects in vivo.
Soluble in DMSO or ethanol.
Formel:
C₁₄H₉Cl₂F₃N₂O₂ Molecular Weight: 365.1 g/mol Lagertemperatur: Ultra-Tiefkühlschrank (–80°C) |
MDL:
MFCD11100189 CAS-Nummer: 501684-93-1 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Purity | ≥99% (HPLC) |