Bisindolylmaleimide II ≥97% (durch 1H-NMR)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270050M001
ALX270050M005
ENZOALX270050M001EA
83.6
EUR
ENZOALX270050M001
ENZOALX270050M005
Bisindolylmaleimide II ≥97% (durch 1H-NMR)
Bisindolylmaleimide II
PKC inhibitor
Formel:
C₂₇H₂₆N₄O₂ Molecular Weight: 438,5 g/mol |
CAS-Nummer:
137592-45-1 |