Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Achtung
Synonyme: DTT, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol
ALX280001G005 ALX280001G010 ALX280001G025 ALX280001G050
ENZOALX280001G005EA 109 EUR
ENZOALX280001G005 ENZOALX280001G010 ENZOALX280001G025 ENZOALX280001G050
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Siedepunkt: ∼125 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42…44 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004877
CAS-Nummer: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7