Okadasäure
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyme:
9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin, OA
ALX350003C025
ALX350003C050
ALX350003C100
ALX350003M001
ENZOALX350003C025EA
139
EUR
ENZOALX350003C025
ENZOALX350003C050
ENZOALX350003C100
ENZOALX350003M001
Okadasäure
Okadaic acid
Formel:
C₄₄H₆₈O₁₃ Molecular Weight: 805.02 g/mol |
MDL:
MFCD00083455 CAS-Nummer: 78111-17-8 |