Genistein
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyme:
5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-on, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on, 4',5,7-Trihydroxyisoflavon, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyron
ALX350006G001
ALX350006M010
ALX350006M025
ALX350006M050
ALX350006M100
ENZOALX350006G001EA
1010
EUR
ENZOALX350006G001
ENZOALX350006M010
ENZOALX350006M025
ENZOALX350006M050
ENZOALX350006M100
Genistein
Genistein
Formel:
C₁₅H₁₀O₅ Schmelzpunkt: 297…298 °C |
MDL:
MFCD00016952 CAS-Nummer: 446-72-0 EINECS: 207-174-9 |