Gentamicinsulfat
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Gefahr
ALX380003G001 ALX380003G005 ALX380003G010 ALX380003G025
ENZOALX380003G001EA 83.6 EUR
ENZOALX380003G001 ENZOALX380003G005 ENZOALX380003G010 ENZOALX380003G025
Gentamicinsulfat
Gentamicinsulfat
Schmelzpunkt: 218…237 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00270181
CAS-Nummer: 1405-41-0
EINECS: 215-778-9
Merck Index: 13,04403