G418 Disulfat
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
|
Achtung
|
Synonyme:
G-418 Sulfat, G418 Sulfat, Geneticin®, G-418 Disulfat
ALX380013G001
ALX380013G005
ALX380013M500
ENZOALX380013G001EA
69.3
EUR
ENZOALX380013G001
ENZOALX380013G005
ENZOALX380013M500
G418 Disulfat
G418 disulphate
Formel:
C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00058314 CAS-Nummer: 108321-42-2 |