Cytochalasin A
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ALX380057M001
ALX380057M005
ALX380057M010
ENZOALX380057M001EA
102
EUR
ENZOALX380057M001
ENZOALX380057M005
ENZOALX380057M010
Cytochalasin A
Cytochalasin A
Formel:
C₂₉H₃₅NO₅ Molecular Weight: 477,6 g/mol Schmelzpunkt: 182…185 °C |
MDL:
MFCD00005935 CAS-Nummer: 14110-64-6 EINECS: 237-964-9 UN: 1544 ADR: 6.1,II |