3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavylium chloride ≥97% (durch HPLC)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Achtung
Synonyme: 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychromenylium chloride, Cyanidin chloride
ALX385003M010 ALX385003M050
ENZOALX385003M010EA 372 EUR
ENZOALX385003M010 ENZOALX385003M050
3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavylium chloride ≥97% (durch HPLC)
3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavylium chloride
Nitric oxide (NO) scavenger.
Antioxidant flavonoid.
Soluble in methanol or 0.1% hydrochloric acid.
Formel: C₁₅H₁₁O₆Cl
Molecular Weight: 322.7 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00017582
CAS-Nummer: 528-58-5
EINECS: 208-438-6
Merck Index: 14,02687
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity ≥97% (HPLC)
Identity Determined by ¹H-NMR, ¹³C-NMR and MS