Carboplatin ≥98% (durch HPLC)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
|
Gefahr
|
Synonyme:
cis-Diammine(1,1-cyclobutanedicarboxylato)platinum(II), cis-Diamine(1,1-cyclobutanedicarboxylato)platinum(II), 1,1-Cyclobutanedicarboxylatodiammineplatinum(II)
ALX400041M025
ALX400041M100
ENZOALX400041M025EA
68.2
EUR
ENZOALX400041M025
ENZOALX400041M100
Carboplatin ≥98% (durch HPLC)
Carboplatin
Antitumor agent.
An analog of cisplatin.
Soluble in water.
Formel:
C₆H₁₂N₂O₄Pt Molecular Weight: 371,26 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00070464 CAS-Nummer: 41575-94-4 EINECS: 255-446-0 Merck Index: 14,01822 |
Spezifikation Testergebnisse
Purity | ≥98% (HPLC) |