Noc-12 ≥97% (durch HPLC)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
|
Achtung
|
Verpackt unter Schutzgas
ALX430019M005
ALX430019M010
ENZOALX430019M005EA
126
EUR
ENZOALX430019M005
ENZOALX430019M010
Noc-12 ≥97% (durch HPLC)
Noc-12
Nitric oxide (NO) donor.
The half-life time of 0.1 mM NOC-12 is 100 min at 37 °C in 0.1 M PBS, pH 7.4.
Soluble in 0.1 M NaOH (10 mg/ml).
Bitte beachten Protect from light and moisture.
Formel:
C₆H₁₆N₄O₂ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
CAS-Nummer:
146724-89-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Purity | ≥97% (HPLC) |