DEA NONOate ≥98% (durch NMR), weißer bis weißgrauer Feststoff
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Gefahr
Synonyme: 2-(N,N-diethylamino)diazenolate-2-oxide diethylammonium salt
Verpackt unter Schutzgas
ALX4300345005 ALX430034M010 ALX430034M050
ENZOALX4300345005EA 149 EUR
ENZOALX4300345005 ENZOALX430034M010 ENZOALX430034M050
DEA NONOate ≥98% (durch NMR), weißer bis weißgrauer Feststoff
DEA NONOate
DEA NONOate is used as a nitric oxide donor.
Hygroscopic and soluble in 100% ethanol (25 mg/ml), DMSO (2 mg/ml), dimethyl formamide (2 mg/ml) or PBS, pH 7.2 (10 mg/ml).
Formel: C₄H₁₀N₃O₂·C₄H₁₂N
Molecular Weight: 206,2 g/mol
Lagertemperatur: Ultra-Tiefkühlschrank (–80°C)
CAS-Nummer: 372965-00-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity (NMR) ≥98%