Procaspase-3 Aktivator (PAC1, (4-Benzylpiperazino)essigsäure-(3-allyl-2-hydroxybenzyliden)hydrazid) ≥98% (durch HPLC), weißer bis weißgrauer Feststoff
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Phenylmethyl)[[2-hydroxy-3-(2-propenyl)phenyl]methylene]hydrazide-1-piperazine acetic acid, (4-benzylpiperazino)acetic acid-(3-allyl-2-hydroxybenzylidene)hydrazide
ALX430146M010
ALX430146M050
ENZOALX430146M010EA
83.6
EUR
ENZOALX430146M010
ENZOALX430146M050
Procaspase-3 Aktivator (PAC1, (4-Benzylpiperazino)essigsäure-(3-allyl-2-hydroxybenzyliden)hydrazid) ≥98% (durch HPLC), weißer bis weißgrauer Feststoff
Procaspase-3 Aktivator (PAC1, (4-Benzylpiperazino)essigsäure-(3-allyl-2-hydroxybenzyliden)hydrazid)
Caspase-3 activator
First molecule to directly activate procaspase-3 to caspase-3 in vitro. Has been shown to induce apoptosis in cancer cells.
Soluble in acetonitrile, DMSO, dioxane or methanol.
Formel:
C₂₃H₂₈N₄O₂ Molecular Weight: 392.49 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD03302441 CAS-Nummer: 315183-21-2 UN: 3077 ADR: 9 III |
Spezifikation Testergebnisse
Purity (HPLC (UV)) | ≥98% |