(6R)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride ≥98% (durch HPLC)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ALX440001M005
ALX440001M025
ALX440001M100
ENZOALX440001M005EA
55
EUR
ENZOALX440001M005
ENZOALX440001M025
ENZOALX440001M100
(6R)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride ≥98% (durch HPLC)
(6R)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride
Spezifikation Testergebnisse
Purity (HPLC) | ≥98% |
Appearance | White to off-white powder. |