Methotrexat
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
|
Gefahr
|
Synonyme:
(S)-2-(4-(((2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl)(methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid
ALX440045G001
ALX440045M050
ALX440045M100
ALX440045M500
ENZOALX440045G001EA
502
EUR
ENZOALX440045G001
ENZOALX440045M050
ENZOALX440045M100
ENZOALX440045M500
Methotrexat
Methotrexat
Formel:
C₂₀H₂₂N₈O₅ Molecular Weight: 454,44 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00150847 CAS-Nummer: 59-05-2 EINECS: 200-413-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |