Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ALX460024G001 ALX460024G005
ENZOALX460024G001EA 85.8 EUR
ENZOALX460024G001 ENZOALX460024G005
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
Formel: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Molecular Weight: 1355,38 g/mol
Schmelzpunkt: 320 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00151092
CAS-Nummer: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Index: 12,10152