ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyme: Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, NADP-Na2, ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, Nadidphosphat Dinatriumsalz, NADP Dinatriumsalz
ALX480003G001 ALX480003M050 ALX480003M250
ENZOALX480003G001EA 290 EUR
ENZOALX480003G001 ENZOALX480003M050 ENZOALX480003M250
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2)
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2)
ß-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP-Na2, oxidized form)
Formel: C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃
Molecular Weight: 787.37 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00065390
CAS-Nummer: 24292-60-2
EINECS: 246-129-8