Guanosine-5'-O-(3-thiotriphosphate) tetralithium salt ≥85% (durch HPLC)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Achtung
ALX480056M001 ALX480056M005
ENZOALX480056M001EA 85.8 EUR
ENZOALX480056M001 ENZOALX480056M005
Guanosine-5'-O-(3-thiotriphosphate) tetralithium salt ≥85% (durch HPLC)
Guanosine-5'-O-(3-thiotriphosphate) tetralithium salt
Nonhydrolysable GTP analog.
A nonhydrolysable analog of guanosine-5’-O-triphosphate (GTP). Stimulates inositol trisphosphate formation in membranes.
Soluble in water (25 mg/ml).
Formel: C₁₀H₁₂N₅O₁₃P₃S·4Li
Molecular Weight: 563 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 94825-44-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity (HPLC) ≥85%