N-Octyl-β-D-glucopyranosid
Lieferant: Enzo Life Sciences
|
Achtung
|
ALX500001G001
ALX500001G005
ALX500001G025
ENZOALX500001G001EA
56.1
EUR
ENZOALX500001G001
ENZOALX500001G005
ENZOALX500001G025
N-Octyl-β-D-glucopyranosid
N-Octyl-β-D-glucopyranosid
Formel:
C₁₄H₂₈O₆ Schmelzpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00063288 CAS-Nummer: 29836-26-8 EINECS: 249-887-8 |