n-Dodecyl-β-D-maltosid
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Achtung
Synonyme: DDM
ALX500007G001 ALX500007G005 ALX500007G025
ENZOALX500007G001EA 178 EUR
ENZOALX500007G001 ENZOALX500007G005 ENZOALX500007G025
n-Dodecyl-β-D-maltosid
n-Dodecyl-β-D-maltosid
Formel: C₂₄H₄₆O₁₁
Molecular Weight: 510.6 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00043012
CAS-Nummer: 69227-93-6