Luzindole ≥96%
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyme: N-Acetyl-2-benzyl-tryptamine
ALX550184M005 ALX550184M025
ENZOALX550184M005EA 101 EUR
ENZOALX550184M005 ENZOALX550184M025
Luzindole ≥96%
Luzindole
Competitive melatonin receptor antagonist.
Formel: C₁₉H₂₀N₂O
Molecular Weight: 292,382 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00672498
CAS-Nummer: 117946-91-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity ≥96%
Appearance White to off-white crystalline solid