5-Nitro-6,7-dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione ≥98% (durch TLC)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ALX550228M005 ALX550228M025
ENZOALX550228M005EA 171 EUR
ENZOALX550228M005 ENZOALX550228M025
5-Nitro-6,7-dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione ≥98% (durch TLC)
5-Nitro-6,7-dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione
Potent and selective NMDA receptor glycine site antagonist.
Soluble in DMSO or dilute aqueous base.
Formel: C₈H₃Cl₂N₃O₄
Molecular Weight: 276,0 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 153504-81-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity (TLC, elemental analysis) ≥98%