Luminol (3-Aminophthalhydrazid) ≥97% (durch HPLC)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Achtung
ALX610002G001 ALX610002G005
ENZOALX610002G001EA 49.5 EUR
ENZOALX610002G001 ENZOALX610002G005
Luminol (3-Aminophthalhydrazid) ≥97% (durch HPLC)
Luminol (3-Aminophthalhydrazid)
Formel: C₈H₇N₃O₂
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00006890
CAS-Nummer: 521-31-3
EINECS: 208-309-4