Aflatoxin B2 ≥98% (durch HPLC, TLC)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Gefahr
ALX630103M001 ALX630103M005
ENZOALX630103M001EA 165 EUR
ENZOALX630103M001 ENZOALX630103M005
Aflatoxin B2 ≥98% (durch HPLC, TLC)
Aflatoxin B2
Hepatotoxic and hepatocarcinogenic mycotoxin.
Soluble in methanol, methylene chloride (5 mg/ml) or DMSO (5 mg/ml).
Formel: C₁₇H₁₄O₆
Molecular Weight: 314,3 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 7220-81-7
EINECS: 230-618-8
UN: 3462
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,00180
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity ≥98% (HPLC, TLC)
Source Isolated from Aspergillus flavus