Aflatoxin G2 ≥98% (durch TLC)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Gefahr
ALX630106M001 ALX630106M005
ENZOALX630106M001EA 406 EUR
ENZOALX630106M001 ENZOALX630106M005
Aflatoxin G2 ≥98% (durch TLC)
Aflatoxin G2
Hepatotoxic and hepatocarcinogenic mycotoxin.
Soluble in methylene chloride (5 mg/ml), DMSO or methanol.
Formel: C₁₇H₁₄O₇
Molecular Weight: 330.3 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 7241-98-7
EINECS: 230-643-4
UN: 3462
ADR: 6.1 I
Merck Index: 14,00181
Neuer Artikel bei VWR!
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Source Isolated from Aspergillus flavus
Purity ≥98% (TLC)
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable