4-Amino-1,8-naphthalimid ≥96% (durch NMR)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyme:
4-Amino-1,8-naphthalindicarbonsäureimid, 4-Aminonaphthalin-1,8-dicarboximid
BMLAP1010020
BMLAP1010100
ENZOBMLAP1010020EA
114
EUR
ENZOBMLAP1010020
ENZOBMLAP1010100
4-Amino-1,8-naphthalimid ≥96% (durch NMR)
4-Amino-1,8-naphthalimid
PARP inhibitor
Potent inhibitor of poly (ADP-ribose) polymerase-1 (PARP-1) (IC50=0.18μM). Reduces ischemia-reperfusion injury in the heart and skeletal muscle.
Formel:
C₁₂H₈N₂O₂ Molecular Weight: 212.21 g/mol Siedepunkt: 518 Schmelzpunkt: 360 |
MDL:
MFCD00006921 CAS-Nummer: 1742-95-6 |