Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysekassetten
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A52966 A52971 A52961 A52962 A52963 A52964 A52965 A52967 A52968 A52969 A52970 A52972 A52973 A52974 A52975 A52976 A52977 A52978 A52979 A52980 A52981 A52982 A52983 A52984 A52985
514-1383EA 141 EUR
514-1383 514-1388 514-1378 514-1379 514-1380 514-1381 514-1382 514-1384 514-1385 514-1386 514-1387 514-1389 514-1390 514-1391 514-1392 514-1393 514-1394 514-1395 514-1396 514-1397 514-1398 514-1399 514-1400 514-1401 514-1402
Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysekassetten
Schläuche Dialyseschläuche
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysekassetten ermöglichen die schnelle und problemlose Dialyse von Probenvolumina von 0,5 bis 125 ml. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flachschläuchen benötigen diese innovativen Geräte keine Knoten oder Klammern, die zu Undichtigkeiten und Probenverlust führen können.
  • Effiziente Dialyse - Die flache Kassettenkammer mit zwei Membranen bietet ein hohes Verhältnis von Oberfläche zu Volumen und maximiert so die Diffusionsrate
  • Benutzerfreundlichkeit - Probenladen und -entnahme mit Pipette und Spritze
  • Hohe Produktrückgewinnung - Kunststoff und Membran mit geringer Bindungskraft helfen, den Probenverlust im Vergleich zu Filter- und Harzsystemen zu minimieren
  • Maximale Probensicherheit - versiegelte Membranen verhindern Leckagen, die bei Dialyseschläuchen und selbstgebauten Geräten auftreten können, Kappen haben eine visuelle und haptische Rückmeldung, die einen sicheren Verschluss der Probenkammer gewährleistet
  • Stromlinienförmiges Design - weniger Kunststoff, leichtere Geräte
  • Selbstschwebendes Format - so konzipiert, dass sie unabhängig voneinander schwimmen, ohne dass externe Bojen verwendet werden müssen
  • Bestrahlte Option - mit Elektronenstrahlen bestrahlte Kassetten sind für Anwendungen erhältlich, die Bedingungen erfordern, die das Risiko einer Probenkontamination minimieren
Die Slide-A-Lyzer G3 Kassetten sind Dialysegeräte zum Einmalgebrauch, die für maximale Leistung und Zweckmäßigkeit konzipiert sind. Sie bieten eine einfach zu verwendende und sichere Alternative zu herkömmlichen Dialyseschläuchen und werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter Entfernung von Verunreinigungen und Salzen mit niedrigem Molekulargewicht, Pufferaustausch und Probenkonzentration.
Die G3-Kassetten sind ergonomisch gestaltet und deutlich leichter und kompakter als die Vorgängergenerationen, wodurch sie einfacher zu handhaben und praktischer zu verwenden sind. Dieses Design bietet eine neue Kappe, die müheloses Laden und Entnehmen von Proben ermöglicht und beim Öffnen und Schließen visuelles und haptisches Feedback bietet, um Probentransfer und -sicherheit zu gewährleisten. Das Laden und Entnehmen von Proben ist mithilfe einer serologischen Pipette oder einer Injektionsnadel (optional) an einer Spritze ganz einfach. Alle G3-Kassetten verfügen über eine eingebaute Luftkammer, die während des Dialyseprozesses für Auftrieb und vertikale Ausrichtung sorgt.
Slide-A-Lyzer G3-Dialysekassetten sind in fünf verschiedenen Größen für Probenvolumina von 0,5 bis 125 ml erhältlich und werden mit Molekulargewichtsgrenzwerten (MWCOs) von 2K, 3,5K, 10K und 20K geliefert. Die Kassettenmembranen bestehen aus regenerierter Zellulose mit geringer Bindungskraft, die für maximale Probenreinheit und -rückgewinnung sorgt. Die Membran- und Kassettenmaterialien sind mit den meisten üblichen Laborchemikalien und Puffern kompatibel.
Die Slide-A-Lyzer G3-Kassetten mit 10K MWCO werden auch im elektronenstrahlbehandelten Format für Anwendungen wie Zellkultivierung, Virenreinigung oder Probenvorbereitung für andere Anwendungen angeboten, die Bedingungen erfordern, die das Risiko einer Probenkontamination minimieren. Eine Dosierung, die zur Sterilisierung von Einheiten bestimmt wurde, wurde basierend auf Bioburden-Tests zur Identifizierung von anaerobem Wachstum verwendet. Sterilitätstests werden nicht an einzelnen Chargen durchgeführt.
Membran: Zellulosemembran
Reinigungsziel: Pufferaustausch, Protein