Ammoniumchloridlösung
Lieferant: STEMCELL Technologies
07850 07800
STMC07850EA 259 EUR
STMC07850 STMC07800
Ammoniumchloridlösung
Puffer Extraktionspuffer
Ammoniumchloridlösung wird zur Lyse roter Blutkörperchen (RBCs) in Präparationen peripherer Blut-, Milz- oder Knochenmarkzellen von Menschen und Mäusen empfohlen. Sie ist gepuffert und optimiert für eine schonende Lyse von Erythrozyten mit minimaler Auswirkung auf Leukozyten. Sie enthält kein Fixiermittel, daher sind Leukozyten nach der RBC-Lyse lebensfähig.
Spezies: Mensch, Maus, nicht menschlicher Primat, andere, Ratte
Bitte beachten Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').